Learn More
tert-Butylhydroperoxid, 70 % wässr. Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
tert-Butyl hydroperoxide is used as an initiator for radical polymerization and in various oxidation process such as sharpless epoxidation. It is involved in osmium catalyzed vicinal hydroxylation of olefins under alkaline conditions. Furthermore, it is used in catalytic asymmetric oxidation of sulfides to sulfoxides using binaphthol as a chiral auxiliary and in the oxidation of dibenzothiophenes. It plays an important role for the introduction of peroxy groups in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tert-Butylhydroperoxid wird als Initiator für die radikale Polymerisation und in verschiedenen Oxidationsverfahren wie der scharfen Epoxidation eingesetzt. Ist an der Osmium-katalysierten vicinalen Hydroxylierung von Olefinen unter alkalischen Bedingungen beteiligt. Wird des Weiteren bei der katalytischen asymmetrischen Oxidation von Sulfiden zu Sulfoxiden unter Verwendung von Binaphthol als chiraler Zusatz und bei der Oxidation von Dibenzothiophen eingesetzt. Spielt eine wichtige Rolle für die Einführung von Peroxygruppen in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Diethylether.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit pulverförmigen Metallen, starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Säuren, Laugen und Schwermetallen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl Hydroperoxide |
Schmelzpunkt | °C to 3°C |
Dichte | 0.937 |
Siedepunkt | 96°C (decomposition) |
Flammpunkt | 43°C (109°F) |
Prozentgehaltsbereich | 70% Aqueous Solution |
Strukturformel | (CH3)3COOH |
Brechungsindex | 1.387 |
Menge | 500 mL |
UN-Nummer | UN3109 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Karzinogenität Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.