Learn More
tert-Butylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
tert-Butyl alcohol is used as a solvent and ethanol denaturant. It is an active ingredient of paint remover. It acts as an intermediate in the production of methyl tertiary butyl ether and ethyl tertiary butyl ether by reaction with methanol and ethanol. It is also used in the preparation of tert-butyl chloride, tert-butyl hydroperoxide, isobutylene and methyl methacrylate. It serves as a fuel additive as well as a gasoline octane booster.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tert-Butylalkohol wird als Lösungsmittel und Ethanoldenaturant verwendet. Er ist ein aktiver Bestandteil von Farbentfernern. Er wirkt als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Methyltertiärbutylether und Ethyltertiärbutylether durch Reaktion mit Methanol und Ethanol. Er wird auch bei der Herstellung von tert-Butylchlorid, tert-Butylhydroperoxid, Isobutylen und Methylmethacrylat verwendet. Dient auch als Kraftstoffzusatz sowie als Oktanbooster.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Ethylether und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Kupfer, Alkalimetallen und Aluminium.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl alcohol |
Schmelzpunkt | 25°C |
Dichte | 0.786 |
Siedepunkt | 83°C |
Flammpunkt | 11°C (52°F) |
Brechungsindex | 1.387 |
Menge | 2500 mL |
UN-Nummer | UN1120 |
Beilstein | 906698 |
Merck Index | 14,1542 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2401974 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | L12338.AU,L12338.0F,L12338.AK |
2497683 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | L12338.AU,L12338.0F,L12338.AK |
1999465 | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | L12338.AU,L12338.0F,L12338.AK |
2366546 | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | L12338.AU,L12338.0F,L12338.AK |
2101980 | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | L12338.AU,L12338.0F,L12338.AK |
Sicherheit und Handhabung
- tert-Butyl alcohol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: tert-Butyl alcohol