Learn More
2-Methyl-2-Butanol, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10498910
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Methyl-2-Butanol, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10498910
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Artikelnummer. 10498910
Marke: Thermo Scientific Acros 166620010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-85-4
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00004478
InChI-Schlüssel MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-butanol, tert-amyl alcohol, amylene hydrate, tert-pentyl alcohol, tert-pentanol, t-amyl alcohol, 2-butanol, 2-methyl, dimethylethylcarbinol, ethyldimethylcarbinol, tert-isoamyl alcohol
PubChem CID 6405
IUPAC-Name 2-Methylbutan-2-ol
SMILES CCC(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-butanol
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -12.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 102.0°C
Flammpunkt 20°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5C(CH3)2OH
Brechungsindex 1.4040 to 1.4060
Menge 1 L
Beilstein 01,388
Merck Index 15,7253
Relative Dichte 0.8
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 70.7g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,chloroform,,glycerol,oils and acetone
Viskosität 3.7 mPa.s (25°C)
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-2-butanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
2-Methyl-2-Butanol, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >