Learn More
tert-Butylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11358745
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
tert-Butylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358745
1000 mL
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11358745
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12338.AU
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 75-65-0 | C4H10O | 74.123 g/mol
tert-Butyl alcohol is used as a solvent and ethanol denaturant. It is an active ingredient of paint remover. It acts as an intermediate in the production of methyl tertiary butyl ether and ethyl tertiary butyl ether by reaction with methanol and ethanol. It is also used in the preparation of tert-butyl chloride, tert-butyl hydroperoxide, isobutylene and methyl methacrylate. It serves as a fuel additive as well as a gasoline octane booster.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butylalkohol wird als Lösungsmittel und Ethanoldenaturant verwendet. Er ist ein aktiver Bestandteil von Farbentfernern. Er wirkt als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Methyltertiärbutylether und Ethyltertiärbutylether durch Reaktion mit Methanol und Ethanol. Er wird auch bei der Herstellung von tert-Butylchlorid, tert-Butylhydroperoxid, Isobutylen und Methylmethacrylat verwendet. Dient auch als Kraftstoffzusatz sowie als Oktanbooster.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Ethylether und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Kupfer, Alkalimetallen und Aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-65-0
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
MDL-Nummer MFCD00004464
InChI-Schlüssel DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcoholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC-Name 2-Methylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl alcohol
Schmelzpunkt 25°C
Dichte 0.786
Siedepunkt 83°C
Flammpunkt 11°C (52°F)
Brechungsindex 1.387
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN1120
Beilstein 906698
Merck Index 14,1542
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,ethyl ether and chloroform.
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2528770 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberL12338.AU,L12338.0F,L12338.AK
Chargennummer10254594 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberL12338.AU,L12338.0F,L12338.AK
Chargennummer2401974 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberL12338.AU,L12338.0F,L12338.AK
Chargennummer2497683 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberL12338.AU,L12338.0F,L12338.AK
Chargennummer1999465 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberL12338.AU,L12338.0F,L12338.AK
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl alcohol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: tert-Butyl alcohol
Name des Produkts
tert-Butylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >