Learn More
Dostmann Electronic™ Kombi, Temp./Feuchtefühler -40..80°C/ 0..100%, Kl. A, 120x20 mm
Marke:  Dostmann Electronic™ 6020-1001
Artikelnummer. 10299601
  • 301.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Typ: Kombifühler -40 - 80°C und 0 - 100%r.F. Klasse A 120/20mm
Bestellinformation
dimForUseWithEquipment
Spezifikation
Spezifikation
Feuchtigkeitstemperatursonde
53627
Je 1
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Dostmann Electronic™ Kombi, Temp./Feuchtefühler -40..80°C/ 0..100%, Kl. A, 120x20 mm > Größe (L x B):120 x 20 mm; Zur Verwendung mit:Gehäuse BS28