Learn More
Tellurpulver, -200 mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11346088
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tellurpulver, -200 mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346088
250 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11346088
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011075.30
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13494-80-9
Summenformel Te
Molekulargewicht (g/mol) 127.60
MDL-Nummer MFCD00134062
InChI-Schlüssel PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compoundsMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
IUPAC-Name Tellur
SMILES [Te]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tellurium
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Gray powder
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU20K043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number011075.09,011075.30,011075.18
ChargennummerR30K012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number011075.09,011075.30,011075.18
ChargennummerR03K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/05/2024 Catalog Number011075.09,011075.30,011075.18
ChargennummerP15K023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2024 Catalog Number011075.09,011075.30,011075.18
ChargennummerN16K012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2024 Catalog Number011075.09,011075.30,011075.18
Name des Produkts
Tellurpulver, -200 mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >