Learn More
Tellur, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10098219
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tellur, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10098219
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10098219
Marke: Thermo Scientific Acros 437011000
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13494-80-9
Summenformel Te
Molekulargewicht (g/mol) 127.60
MDL-Nummer MFCD00134062
InChI-Schlüssel PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
IUPAC-Name Tellur
SMILES [Te]
Spezifikation
Siedepunkt 990.0°C
Chemischer Name oder Material Tellurium
Schmelzpunkt 450.0°C
Farbe Schwarz bis grau
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.999%
Merck Index 15,9263
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in h2so4, hno3 and koh, insoluble in benzene and carbon disulfide
Formelmasse 127.6
Reinheit (%) 99.999%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Name des Produkts
Tellur, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >