Learn More
Tellur(IV)-oxid, technische Qualität, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11350769
Zum Warenkorb hinzufügen
Tellur(IV)-oxid, technische Qualität, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11350769
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11350769
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010608.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It is used as an acousto-optic material and a conditional glass former. The glasses of tellurium oxide have high refractive indices. Owing to the transmission into mid-infrared part of the electromagnetic spectrum, tellurium oxide is of technological interest for optical waveguides. It is also employed in optical fibre amplification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-07-3
Summenformel O2Te
Molekulargewicht (g/mol) 159.60
MDL-Nummer MFCD00011263
InChI-Schlüssel LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglqMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 62638
SMILES O=[Te]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tellurium(IV) Oxide
Schmelzpunkt 733°C
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Practically insoluble in water. Soluble in NaOH solutions and HCl
IUPAC-Name (Oo-λ⁴-tellanyliden)oxidan
Formelmasse 159.6
Güte Technisch
Dichte 5.8
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2024 Catalog Number010608.30,010608.18
Chargennummer61401123 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2022 Catalog Number010608.30,010608.18
ChargennummerW26I004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number010608.30,010608.18
ChargennummerU31H002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010608.30,010608.18
ChargennummerZ29E009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010608.30,010608.18
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Tellur(IV)-oxid, technische Qualität, Thermo Scientific Chemicals >