Learn More
Tellurstücke, 99.9999 % (Metallbasis), Zone verfeinert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11366088
Zum Warenkorb hinzufügen
Tellurstücke, 99.9999 % (Metallbasis), Zone verfeinert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366088
250 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11366088
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011076.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13494-80-9
Summenformel Te
Molekulargewicht (g/mol) 127.60
MDL-Nummer MFCD00134062
InChI-Schlüssel PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compoundsMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
IUPAC-Name Tellur
SMILES [Te]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tellurium pieces
Namenshinweis Zone refined
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 250 g
Reinheit (%) 99.9999%
Geruch Geruchsneutral
Form Stückchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS17K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/07/2024 Catalog Number011076.09,011076.30,011076.18
ChargennummerQ12F039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/07/2024 Catalog Number011076.09,011076.30,011076.18
ChargennummerU19F081 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number011076.09,011076.30,011076.18
ChargennummerN23I054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/06/2023 Catalog Number011076.09,011076.30,011076,011076.18
ChargennummerU11I002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/08/2022 Catalog Number011075.09,011076.30,011075.30,011075.18
Name des Produkts
Tellurstücke, 99.9999 % (Metallbasis), Zone verfeinert, Thermo Scientific Chemicals >