Learn More
Tellur, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10129729
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tellur, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10129729
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10129729
Marke: Thermo Scientific Acros 437010250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13494-80-9
Summenformel Te
Molekulargewicht (g/mol) 127.60
MDL-Nummer MFCD00134062
InChI-Schlüssel PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
IUPAC-Name Tellur
SMILES [Te]
Spezifikation
Siedepunkt 990.0°C
Chemischer Name oder Material Tellurium
Schmelzpunkt 450.0°C
Farbe Schwarz bis grau
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.999%
Merck Index 15,9263
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in h2so4, hno3 and koh, insoluble in benzene and carbon disulfide
Formelmasse 127.6
Reinheit (%) 99.999%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465392 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number437011000,437010250
ChargennummerA0443226 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number437011000,437010250
ChargennummerA0437915 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2023 Catalog Number437011000,437010250
ChargennummerA0395736 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number437011000,437010250
ChargennummerA0398289 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number437011000,437010250
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tellurium, powder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
  • Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tellurium
Name des Produkts
Tellur, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >