Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human AHR Pathway
Marke: Applied Biosystems™ 4414146
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese 96-Well-Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressionsassays für einen bestimmten biologischen Prozess, Signalweg oder Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. TaqMan Assays (TaqMan Sonden- und PCR-Primer-Sets) gelten als Goldstandard in der Genexpressionsanalyse, wodurch Sie eine hohe Spezifität und Empfindlichkeit und einen breiten dynamischen Bereich erzielen können.- Umfangreiche Sammlungen – Sie haben die Wahl zwischen über 130 vorgefertigten TaqMan™ Gene Signature-Arrays und -Platten, oder passen Ihre eigene Platte an, indem Sie aus unseren 1,3 Millionen inventarisierten Assays für 24 verschiedene Spezies auswählen
- Günstig – Mindestbestellmenge von nur einer Gensignaturplatte oder sechs kundenspezifischen Platten
- Praktisch – getrocknete TaqMan Sonden- und Primer-Sets werden in 96-Well Platten geliefert. Fügen Sie einfach Mastermix und Probe hinzu, und führen Sie das Verfahren aus
- Schnelle Ergebnisse – das schnelle Format liefert in der Regel Ergebnisse in weniger als einer Stunde
Spezifikation
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 μl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder bei 4 °C gelagert werden. | |
96-Well Platte | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoriszierender Quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Apoptose, Signaltransduktion, Genregelung, Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion, Biomarkerbezogene Pathway(s), Entwicklung | |
1x 20 μl Reaktionen |
Getrocknet | |
Standard | |
FAM | |
1 standard plate | |
Human |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
HUMAN AHR PATHWAY 96-well standard plate
Version: version 1.1
DateigrößeVersion: 11.3 kB
Product Bulletin: TaqMan Array Plates
DateigrößeVersion: 1 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human AHR Pathway > 1 Standardplatte