Learn More
Gerbsäure, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gerbsäure |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von USP |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 8186396 |
Löslichkeitsinformationen | Löslich in Aceton, Alkohol, Wasser 1 gm/0.35 ml, Glycerin 1 gm/1 ml (warm). Unlöslich in Kohlenstoffdisulfid, Chloroform, Diethylether, Kohlenstofftetrachlorid, Petrolether, Benzol, Hexan. Leicht löslich in Aldehyd. |
Formelmasse | 1701.2 mol |
Güte | puriss. |
Menge | 1 kg |
Flammpunkt | 199 °C (390.2 °F) |
Zündpunkt | 980 °F |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0432045 | Analysenzertifikat | 08/01/2024 | 162010500,162012500,16201-100G,162010010,16201-25KG,16201-1KG |
M2830 | Analysenzertifikat | 29/03/2023 | 16201-100G,16201-1KG,16201-25KG |
A0400959 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 162010500,162012500,16201-100G,162010010,16201-25KG,16201-1KG |
A0414120 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 162010500,162012500,16201-100G,162010010,16201-25KG,16201-1KG |
A0411693 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 162010500,162012500,16201-100G,162010010,16201-25KG,16201-1KG |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gerbsäure, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur