Learn More
Gerbsäure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11418886
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Gerbsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418886
250g
Click to view available options
Menge:
250g
1000g
Artikelnummer. 11418886
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17022.30
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1401-55-4 | C76H52O46 | 1701.206 g/mol
Used for enzyme immobilization and protein adsorption.Tannic acid has anti-bacterial, anti-enzymatic and astringent applications. Used in the dyeing process for cellulose fibers such as cotton. Used in food and medication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird für die Enzymimmobilisierung und Proteinadsorption verwendet. Tanninsäure hat antibakterielle, antienzymatische und adstringierende Anwendungen. Es wird im Färbeprozess von Cellulosefasern wie Baumwolle verwendet. Wird in Lebensmitteln und Medikamenten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, warmem Glycerin, Alkohol und Aceton.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten, kühlen Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit metallischen Salzen, starken Oxidationsmitteln, Eisen, starken Basen und Schwermetallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1401-55-4
Summenformel C76H52O46
Molekulargewicht (g/mol) 1701.206
MDL-Nummer MFCD00066397
InChI-Schlüssel LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Synonym tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
PubChem CID 134129492
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tannic acid
pH 3,5
Schmelzpunkt ∼218 °C (Zersetzung)
Beilstein 8186396
Merck Index 14,9052
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,warm glycerol,alcohol and acetone.
Formelmasse 1701.23
Menge 250g
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Luft- und lichtempfindlich.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250588 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberA17022.30,A17022.0B
Chargennummer10238943 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA17022.30,A17022.0B
Chargennummer10213438 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17022.30,A17022.0B
ChargennummerF15Q26A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17022.30,A17022.0B
Chargennummer10201011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17022.30,A17022.0B
Name des Produkts
Gerbsäure, Thermo Scientific Chemicals >