Learn More
Gerbsäure, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15681540
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gerbsäure, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15681540 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
25 kg
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Artikelnummer. 15681540
Marke: Honeywell-Fluka 1620125KG
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von USP, Pulver
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1401-55-4
Summenformel C76H52O46
Molekulargewicht (g/mol) 1701.206
MDL-Nummer MFCD00066397
InChI-Schlüssel LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Synonym Gerbstoffe, Gallotanninsäure, Quebracho-Extrakt, Tanninsäure, Gerbsäure USP:JAN, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
PubChem CID 134129492
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gerbsäure
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von USP
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 8186396
Löslichkeitsinformationen Löslich in Aceton, Alkohol, Wasser 1 gm/0.35 ml, Glycerin 1 gm/1 ml (warm). Unlöslich in Kohlenstoffdisulfid, Chloroform, Diethylether, Kohlenstofftetrachlorid, Petrolether, Benzol, Hexan. Leicht löslich in Aldehyd.
Formelmasse 1701.2 mol
Güte puriss.
Menge 25 kg
Flammpunkt 199 °C (390.2 °F)
Zündpunkt 980 °F
Verpackung Leichtfass
Physikalische Form Pulver
Glührückstand ≤0.1 % (als SO4)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0460337 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2024 Catalog Number162010500,162012500,162010010,16201-25KG
ChargennummerA0432045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog Number162010500,162012500,16201-100G,162010010,16201-25KG,16201-1KG
ChargennummerM2830 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/03/2023 Catalog Number16201-100G,16201-1KG,16201-25KG
ChargennummerA0400959 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number162010500,162012500,16201-100G,162010010,16201-25KG,16201-1KG
ChargennummerA0414120 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number162010500,162012500,16201-100G,162010010,16201-25KG,16201-1KG
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gerbsäure, Honeywell Fluka™ >