Learn More
Haldenwanger™ Porzellantiegel ohne Deckel, niedrige Form
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Niedrige Porzellantiegel zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
Marke:  Haldenwanger™ L 79/2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12336487
  • 136.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Beschreibung
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • Größen bis zu 175 ml sind glasiert mit Ausnahme des Rands
  • 1,000 ml und größer sind glasiert mit Ausnahme der äußeren Grundfläche
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
40mL
32mm
Glasiert
50mm
Gedrungene Porzellantiegel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Porzellantiegel ohne Deckel, niedrige Form > Fassungsvermögen:Gehäuse 29mL