Learn More
Sartorius Tacta Mechanische Pipetten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Das außergewöhnlich ausgewogene Design gewährleistet mühelose Anwendung und komfortable Handhabung
426.00 CHF - 1470.00 CHF
Spezifikation
Verstellbarer Spitzenabstand Yes
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Reusable
Grip Type Ergonomic
Material Polypropylene
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 14
Produktcode Marke Anzahl Kanäle Volumen (metrisch) Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Kanäle Volumen (metrisch) Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15566304
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
LH-729010
1 0.3 bis 3 μl Grau
426.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15576304
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
LH-729020
1 1 bis 10 μl Grau
426.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15586304
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
LH-729030
1 2 bis 20 μl Gelb
467.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15596304
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
LH-729050
1 10 bis 100 μl Gelb
426.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15506314
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
LH-729060
1 20 bis 200 μl Gelb
426.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15516314
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
LH-729070
1 100 bis 1000 μl Blau
467.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15526314
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
LH-729080
1 500 bis 5000 μL Grün
426.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15536314
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
LH-729090
1 1000 bis 10.000 μl Rot
426.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15546314
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
LH-729120
8 0,5 bis 10 μl Grau
1145.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15556314
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
LH-729130
8 5 bis 100 μl Gelb
1145.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15566314
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
LH-729140
8 30 bis 300 μl Orange
1145.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15576314
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
LH-729220
12 0,5 bis 10 μl Grau
1470.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15586314
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
LH-729230
12 5 bis 100 μl Gelb
1470.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15596314
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
LH-729240
12 30 bis 300 μl Orange
1415.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bequeme Handhabung durch den ergonomisch gestalteten Griff
  • Das einzigartige Sartorius Optilock System ermöglicht eine flexible Mengenanpassung und Verriegelung
  • Kontrollierter und reibungsloser Spitzenabwurf mit der neuen Sartorius Optiject Technologie
  • Kalibrieranpassung für genaue Ergebnisse für unterschiedliche Flüssigkeitstypen
  • Leicht zu reinigen, da nur aus drei Teilen bestehend
  • Zuverlässige Ergebnisse auch bei längeren Pipettierzeiten
Spezifikation
Spezifikation
Yes
Reusable
Polypropylene
No
Pipette
Autoklavierbar
Ergonomic
Tacta™
Non-sterile
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Tacta Mechanische Pipetten