Learn More
Sartorius Tacta Mechanische Pipetten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Das außergewöhnlich ausgewogene Design gewährleistet mühelose Anwendung und komfortable Handhabung
Marke:  Sartorius LH-729010
336.07 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15566304
  • 426.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bequeme Handhabung durch den ergonomisch gestalteten Griff
  • Das einzigartige Sartorius Optilock System ermöglicht eine flexible Mengenanpassung und Verriegelung
  • Kontrollierter und reibungsloser Spitzenabwurf mit der neuen Sartorius Optiject Technologie
  • Kalibrieranpassung für genaue Ergebnisse für unterschiedliche Flüssigkeitstypen
  • Leicht zu reinigen, da nur aus drei Teilen bestehend
  • Zuverlässige Ergebnisse auch bei längeren Pipettierzeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Optifit-Spitzen: 10 μl, SafetySpace Filter Spitzen: 10 μl
Autoklavierbar
Reusable
Polypropylene
Tacta™
Non-sterile
0.3 bis 3 μl
Yes
Grau
Ergonomic
1
No
Pipette
Grau
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Sartorius Tacta Mechanische Pipetten > Kanäle 1; Farbkennzeichnung: Grau; Volumenbereich: 0.1 – 3 μl