Learn More
Sartorius Tacta Mechanische Pipetten
Das außergewöhnlich ausgewogene Design gewährleistet mühelose Anwendung und komfortable Handhabung
Marke: Sartorius LH-729090
337.90 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bequeme Handhabung durch den ergonomisch gestalteten Griff
- Das einzigartige Sartorius Optilock System ermöglicht eine flexible Mengenanpassung und Verriegelung
- Kontrollierter und reibungsloser Spitzenabwurf mit der neuen Sartorius Optiject Technologie
- Kalibrieranpassung für genaue Ergebnisse für unterschiedliche Flüssigkeitstypen
- Leicht zu reinigen, da nur aus drei Teilen bestehend
- Zuverlässige Ergebnisse auch bei längeren Pipettierzeiten
Spezifikation
Optifit-Spitzen: 10000 μl | |
Autoklavierbar | |
Reusable | |
Polypropylene | |
Tacta™ | |
Non-sterile | |
1000 bis 10.000 μl |
Yes | |
Rot | |
Ergonomic | |
1 | |
No | |
Pipette | |
Rot |