Learn More
Sartorius Tacta Mechanische Pipetten
Das außergewöhnlich ausgewogene Design gewährleistet mühelose Anwendung und komfortable Handhabung
Marke: Sartorius LH-729030
349.91 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21925" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bequeme Handhabung durch den ergonomisch gestalteten Griff
- Das einzigartige Sartorius Optilock System ermöglicht eine flexible Mengenanpassung und Verriegelung
- Kontrollierter und reibungsloser Spitzenabwurf mit der neuen Sartorius Optiject Technologie
- Kalibrieranpassung für genaue Ergebnisse für unterschiedliche Flüssigkeitstypen
- Leicht zu reinigen, da nur aus drei Teilen bestehend
- Zuverlässige Ergebnisse auch bei längeren Pipettierzeiten
Spezifikation
Optifit Spitzen: 200 μl, SafetySpace Filterspitzen: 20 μl | |
Gelb | |
Tacta™ | |
2 bis 20 μl |
Autoklavierbar | |
1 | |
Pipette | |
Gelb |