Learn More
Sartorius Tacta Mechanische Pipetten
Das außergewöhnlich ausgewogene Design gewährleistet mühelose Anwendung und komfortable Handhabung
Marke: Sartorius LH-729230
1025.96 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bequeme Handhabung durch den ergonomisch gestalteten Griff
- Das einzigartige Sartorius Optilock System ermöglicht eine flexible Mengenanpassung und Verriegelung
- Kontrollierter und reibungsloser Spitzenabwurf mit der neuen Sartorius Optiject Technologie
- Kalibrieranpassung für genaue Ergebnisse für unterschiedliche Flüssigkeitstypen
- Leicht zu reinigen, da nur aus drei Teilen bestehend
- Zuverlässige Ergebnisse auch bei längeren Pipettierzeiten
Spezifikation
Optifit-Spitzen: 200, 350 μl, SafetySpace-Filterspitzen: 120 μl | |
Autoklavierbar | |
Reusable | |
Polypropylene | |
Tacta™ | |
Non-sterile | |
5 bis 100 μl |
Yes | |
Gelb | |
Ergonomic | |
12 | |
No | |
Pipette | |
Gelb |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%