Learn More
Sartorius MLINE™ mechanische Mehrkanalpipetten
Erzielen Sie eine ausgezeichnete Präzision bei langen Pipettierserien. Sartorius mLINE™ Multichannel mechanische Pipetten sind die fortschrittlichste und ergonomischste Wahl für qualitätsbewusste Anwender, die wiederholtes manuelles Pipettieren durchführen. Mehrkanalmodelle decken den gesamten Volumenbereich von 0.1 μl bis 10 ml ab.
Marke: Sartorius 725230
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Eine fortschrittliche mechanische Pipette für mühelose Genauigkeit und Präzision- Konstante Ergebnisse auch bei langen Pipettierserien
- Optiload Mechanismus für perfekte Spitzenabdichtung und mühelosen Spitzenabwurf
- Minimieren Sie das Kontaminationsrisiko mit sicheren Filterkegeln und vollständiger Autoklavierbarkeit
- Einstufige Volumenregelung mit Feststellfunktion verhindert versehentliche Volumenveränderungen
- Die thermische Dämmung der internen Bauteile erhöht die Genauigkeit
- Hohe chemische und UV-Beständigkeit
- Häufig von Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragten empfohlen
- Hervorragende Ergonomie zum Schutz vor Verletzungen an Hand, Arm und Schulter bei wiederholter Belastung (RSI)
- Außergewöhnlich geringe Pipettier- und Filterspitzenabwurfkräfte
- Übersichtliches, leicht ablesbares Display mit großen Zahlen und kleinen Schritten
- Farbcodierung des Volumenbereichs zur einfachen Pipetten- und Spitzenauswahl
- Wartungsfreundlich: nur 2 bis 3 zerlegbare und zu reinigende Teile
Certifications
CE-Kennzeichnung
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
3 bis 0.7 % | |
Sartorius Optifit (0.5-200uL); Safetyspace Tips (2-120uL) | |
Gelb | |
mLINE™ | |
5 bis 100 μl | |
0,1 μl | |
2 Jahre |
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Autoklavierbar | |
12 | |
Mechanische Pipette | |
Ergonomisch | |
1,50 bis 0,25 |