Learn More
Sartorius PROLINE™ Plus mechanische Mehrkanalpipetten
Für Komfort und Qualität beim täglichen manuellen Pipettieren konzipiert. Sartorius Proline™ Plus mechanische Mehrkanalpipetten vereinen eine robuste Konstruktion mit Anwenderfreundlichkeit sowie die größte Auswahl an Pipetten für verschiedene Anwender und Anwendungen. Mit 8 oder 12 Kanälen und drei Volumenbereichen erhältlich.
Marke: Sartorius 728230
813.24 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Optimal für erfahrene Laborfachkräfte sowie für Studenten- Riesige Auswahl an Pipetten, wie beispielsweise Pipetten mit festem Volumen für Anwendungen, bei denen die Volumen zur Vermeidung von Fehlern festgelegt sein müssen
- Der Optiload-Mechanismus ermöglicht eine Spitzenbeladung mit gleichmäßiger, gleichbleibender Kraft in allen Kanälen sowie eine optimale Spitzenabdichtung an jedem einzelnen Spitzenkonus
- Die Safe-Cone Filter verringern das Kontaminationsrisiko
- Einstellbare Volumenregelung mit Einrastfunktion
- Höhere Genauigkeit dank thermischer Dämmung der internen Bestandteile
- Haltbare, verstärkte Struktur mit hoher Beständigkeit gegen Chemikalien und UV-Strahlung
- Leichte Pipettierkraft, bequemer Griff und praktische Fingerstütze
- Ein Drücken der Pipette beim Pipettieren ist nicht erforderlich
- Leichter und einfacher Spitzenauswurf
- Geringeres Risiko von Ermüdungsverletzungen
- Anwenderfreundliche, selbst ausführbare Kalibrierung
- Große Zahlen und Farbcodierung auf der Volumenanzeige
- Die Volumen-Farbcodierung vereinfacht die Auswahl des richtigen Spitzenvolumens anhand des passenden Farbcodes
- Vollständig autoklavierbar ohne Zerlegen
- Pflegeleicht, zur Reinigung müssen nur drei Teile demontiert werden
Certifications
CE-Kennzeichnung
Serviceleistungen
3 Jahre
Spezifikation
3 bis 0.7 % | |
Sartorius Tips | |
Autoklavierbar | |
Reusable | |
Polypropylene | |
Proline™ Plus | |
Non-sterile | |
10 bis 100 μl | |
0,1 μl | |
Ja | |
Gelb |
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Yes | |
Gelb | |
Ergonomic | |
12 | |
No | |
Mechanische Pipette | |
Ergonomisch | |
1,50 bis 0,25 | |
3 Jahre |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%