Learn More
Fisherbrand™ Elite™ Mehrkanalpipetten mit variablem Volumen
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Das neue, verbesserte ergonomische Design gewährleistet dank einer neu gestalteten Fingerauflage sowie Zeigefinger- und Handstütze maximalen Komfort
Marke: Fisherbrand™ 4682060
Beschreibung
Das neue, verbesserte ergonomische Design gewährleistet dank einer neu gestalteten Fingerauflage sowie Zeigefinger- und Handstütze maximalen Komfort
- 8- und 12-Kanalpipettierer im Volumenbereich von 1 bis zu 300 μl
- Vollständig autoklavierbar – der gesamte Pipettierer kann mit Dampf autoklaviert werden
- Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko
- Der Soft-Touch-Spitzenabwurf reduziert die erforderliche Kraft für den Spitzenabwurf um bis zu 50 %
- Ergonomisch geformter, leichter Griff für bequemen Halt und ein müheloses Aufsetzen der Spitze
- Optimale Passform mit SureOne Pipettenspitzen – beste Pipettierleistung
- Der kräftige Ausblaskolben erzeugt einen um 150 % größeren Luftdruck als herkömmliche Kolben für die Abgabe der Mikrotropfen
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
1.3 bis 5 % | |
Autoklavierbar | |
12 | |
Pipette mit variablem Volumen | |
Ergonomisch |
SureOne™ Pipettierspitzen | |
SureOne™ Pipettenspitze | |
Elite™ | |
10 bis 100 μl | |
0,2 μl |