Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Kolbenpipette mit einer Markierung, mit Zertifikat
Einzigartige AS-Vollpipetten aus Kalknatronglas mit 1 Markierung und blauer Graduierung. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
Marke:  BRAND™ 929704
39.94 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10029529
  • 46.05 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vollpipetten, Klasse AS, Kalknatronglas, 1 Markierung, blaue Graduierung
  • Blaubrand™ DIN EN ISO 648
  • DE-M-Markierung mit Chargennummer
  • Skala und Beschriftung in kontrastierendem blauem Einbrennlack, kalibriert auf (EX)
  • Alle Blaubrand™ Vollpipetten werden mit Chargennummer und einem Chargenzertifikat des Herstellers pro äußerer Packung geliefert (bis zu 2 ml: 12 Zylinder, über 2 ml: 6 Zylinder pro Packung)
  • Mit individueller Konformitätsbescheinigung ausgeliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Volumenabgabe
AS
5 s
2.5 ml
Vollpipette mit einer Markierung
DIN EN ISO 648
AR-GLAS
0.01 ml
330 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ Kolbenpipette mit einer Markierung, mit Zertifikat > 2.5 ml