Learn More
Thermo Scientific™ 1,1 ml-Mikroröhrchen-System, Gestell
Vorgefertigte, hohe 1,1 ml-Mikroröhrchen in einer Box, passend zu standardmäßigen 96-Well-Mikrotiterplatten für Mehrkanalpipettierer oder automatisierte Workstations.
Marke:  Thermo Scientific™ 15082
Artikelnummer. 10753374
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ 1,1 ml-Mikroröhrchen- und Gestellsysteme bestehen aus hohen 1,1 ml-Mikroröhrchen, die in Kartongestellen geliefert werden, um eine Standardfläche für 96-Well-Mikrotiterplatten zu erreichen.
Die Mikroröhrchen ähneln 1 ml-Pipettenspitzen, haben jedoch runde Böden. Wie eine Box mit 1 ml-Pipettenspitzen passen die Gestellmikroröhrchen zu Mehrkanalpipetten und ermöglichen so eine Reihe von praktischen Verfahren zum Dosieren von Reagenzien und Proben.
Leistungsmerkmale:
  • Das Format 8 x 12 vereinfacht und beschleunigt Anwendungen, bei denen eine Mehrkanalpipette verwendet wird
  • Das Format ist auch mit Roboterarbeitsplätzen kompatibel
  • Das Thermo Scientific Mikroröhrchensystem kann zentrifugiert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pierce 1,1 ml-Mikroröhrchen-Gestellsystem
Thermo Scientific™
Gestellsystem für Mikroröhrchen
1,1 mL
Bei Raumtemperatur lagern.
10 boxes
Unsteril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZA4114591 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2024 Catalog Number15082
ChargennummerYJ4017201 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2023 Catalog Number15082
ChargennummerYH3897212 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/08/2023 Catalog Number15082
ChargennummerYH3897212A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/08/2023 Catalog Number15082
ChargennummerXA3480781 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/11/2022 Catalog Number15082
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 1,1 ml-Mikroröhrchen-System, Gestell > Röhrchen in Kartons verpackt