Learn More
Thermo Scientific™ Precision™ Universalwasserbäder
Geeignet für zahlreiche Anwendungsbereiche mit Allzweck-Wasserbädern und zur Aufrechterhaltung einer Temperatur von der Umgebungstemperatur bis 100 °C konzipiert. Die Hochleistungsbäder haben ein Volumen von 2 l bis 28 l.
Marke:  Thermo Scientific™ TSGP15D
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15325867
  • 2341.65 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 23-06-2025
Beschreibung
Unterstützen Sie eine Vielzahl von Anwendungen mit Thermo Scientific™ Precision™ Universalwasserbädern, die für die Aufrechterhaltung der Wassertemperatur von Umgebungstemperatur bis 100 °C ausgelegt sind. Diese robusten Hochleistungsbäder reichen von 2 bis 28 l, einschließlich flacher Modelle. Der Übertemperaturschutz verhindert unkontrollierte Temperaturanstiege und mit automatisch ein- und ausschaltenden Zeitschaltuhren können Sie Betriebszeitpläne optimieren. Die mit Epoxidpulver beschichtete Außenfläche bietet hervorragende chemische und Korrosionsbeständigkeit, und die Kammer lässt sich mit ihrem einteiligen Innenraum aus rostfreiem Edelstahl leicht reinigen.
  • Durch die kleinere Stellfläche gegenüber früheren Modellen gewinnen Sie mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch.
  • Eine moderne Mikroprozessorsteuerung gewährleistet eine erweiterte Funktionalität.
  • Schützen Sie Ihre Arbeit durch akustische Alarme
  • Komfortable Speicherung häufig verwendeter Einstellungen mit vier voreingestellten Temperaturwerten
  • Einfache Bedienung und Überwachung mit symbolbasiertem grafischem Display
  • Mit der neuartigen Scharnierkonstruktion lässt sich der Deckel leicht aufklappen und entfernen.
  • Vermeidet Badschäden und Überhitzung durch eine Schutzabschaltung bei zu niedrigem Füllstand
  • Vereinfachter Betrieb mit Schnellkupplungsablauf für Modelle mit einem Fassungsvermögen von 10, 20 und 28 l sowie Dual-Modelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
5 l & 10 l Duales Universalwasserbad
UL, CE
Monochrom-LCD
2 durchsichtige Giebelhauben aus Polycarbonat und Gummiabzug
Precision GP 15D
±0,1 °C
392 x 587 x 233 mm (15.4 x 23.1 x 9.2 in.)
8,2-9,7 / 3,8-4,7 (120 V/230 V)
Digital
15 l
Umgebungstemperatur bis 100 °C
1100 W
Epoxidpulverbeschichteter Stahl
4
±0,2 °C
120/230 V 50/60 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Precision™ Universalwasserbäder > Duales 5 l- und 10 l-Wasserbad für allgemeine Anwendungen