Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 2 High-Throughput Applications
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Performance Level 2 for high-throughput chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-M122
140.05 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 2 WebSeal™ 8 mm Diameter Square 96-Well Plate Sealing Mats are designed to ensure high quality data with an uninterrupted workflow for high-throughput applications using GC and HPLC/UHPLC and are ideal for regulated labs that use water and polar solvents.
These 96-well plate sealing mats are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
- Lösungsmittelbeständig mit hervorragender chemischer Kompatibilität
- Silikonmatten können mit Heißluft autoklaviert werden und widerstehen niedrigen Temperaturen bis -80 °C.
Bereit für die Automatisierung
- Die Stellfläche ermöglicht ein sicheres Stapeln der Mikrotiterplatten ohne Störung des Roboterarms
- Für vereinfachtes Durchstechen und geringere Vakuumbildung in vorgeschlitzter Version erhältlich
986
Spezifikation
Blau | |
Silikon, PTFE | |
96 | |
8 mm | |
Ja | |
Keine | |
-80 °C° bis +121 °C° | |
96-Well-Platte |
Lösungsmittelbeständig | |
Unsteril | |
5 | |
HPLC, UHPLC, GC | |
Webseal | |
Ja | |
Quadratisch |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
2Stunden
0Minuten
34Sekunden
13