Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 2 High-Throughput Applications
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Performance Level 2 for high-throughput chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
132.75 CHF - 155.74 CHF
Spezifikation
Farbe Blau
Solvent Or Alcohol Resistant Lösungsmittelbeständig
Material Silikon, PTFE
Sterilität Unsteril
Anzahl Wells 96
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Vorgeschlitzt Anzahl Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Vorgeschlitzt Anzahl Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
15152749
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-M120
Nein 96
132.75 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15162749
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-M122
Ja 96
155.74 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Silikon, PTFE
96
8 mm
Webseal
Ja
Quadratisch
Lösungsmittelbeständig
Unsteril
5
HPLC, UHPLC, GC
Keine
-80 °C° bis +121 °C°
96-Well-Platte
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 2 High-Throughput Applications