Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats for Well Plate Kits, Level 3 High Performance Applications
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats for Well Plate Kits, Performance Level 3 for high performance chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-M152
141.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15102789
  • 149.75 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Specification Certified
Unsteril
5 Mats
HPLC, UHPLC, GC
Ja
Keine
-80 °C° bis +121 °C°
WebSeal 96-Well-Platte mit Glaseinsätzen
Lösungsmittelbeständig
Silikon, PTFE
96
5.6 mm
WebSeal Kits mit Glasplatten (60180-K100, 101, 103)
Webseal
Ja
Rund
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats for Well Plate Kits, Level 3 High Performance Applications > 500/700 μl; vorgeschlitzte Einsätze