Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ HPLC- und GC-zertifizierte Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an Zertifizierung und Dokumentation mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ HPLC- und GC-zertifizierten Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 3.
Marke: Thermo Scientific™ 6PCK578W
52.14 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an Zertifizierung und Dokumentation mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ HPLC- und GC-zertifizierten Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 3. Wählen Sie Produkte der Stufe 3 für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Kits, die Schraubgläser mit kurzem Gewinde und Markierungspunkten aus Klar- oder Braunglas sowie Polypropylenkappen mit Silikon/PTFE-Septen enthalten, um Probleme mit Autosampler-Nadeln zu reduzieren. Vorgeschlitzte und gebundene Septa sind erhältlich. Wählen Sie Kits mit SureStop™ Fläschchen und/oder AVCS™ Schraubverschlüssen für effektive Dichtungen, konsistente Daten und erhöhten Probendurchsatz aus.
HPLC- und GC-zertifiziert (nur Kits)
Für chromatographische Analysen
• Getestet und zertifiziert für bis zu 15 wichtige physikalische Spezifikationen, um technische Komplikationen bzw. Leistungsprobleme zu vermeiden.
• Getestet und zertifiziert mit GC/FIS LC/UV, um sicherzustellen, dass sich in der Durchstechflasche keine Produktionsrückstände befinden, die falsche chromatographische Peaks erzeugen und möglicherweise Ihre Ergebnisse beeinträchtigen.
• Jedem Kit liegt ein Zertifikat bei.
SureStop Fläschchen und Advanced Vial Closure System (AVCS) Kappen:
Diese patentierte Schraubverschluss-Kombination aus Fläschchen und Kappe verfügt über einen durchstoßfesten Dichtungsring, eine kontrollierte Septumkompression und einen SureStop Verschlusspositionierungsflansch, um eine effektive Abdichtung zu gewährleisten, die Unter- und Überdichtungen ausschließt, die Verdunstung von Lösungsmitteln reduziert und weniger Unterbrechungen des Autosamplers verursacht. SureStop Fläschchen und AVCS-Kappen sind für alle LC- und GC-Autosampler universell kompatibel. Sie enthalten außerdem einen geringen Anteil an auslaugbaren Stoffen, was sie zu einer idealen Alternative zu geklebten Verschlüssen für diejenigen macht, die saubere Spektren suchen.
Die SureSTART Leistungsstufen
• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Sicherheit und Integrität von Proben.
Spezifikation
Blau | |
12 mm | |
2 ml | |
100 Fläschchen und Verschlusskappen | |
55 Shore | |
2 ml | |
Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 3 | |
1 mm | |
HPLC- und GC-zertifiziertes Fläschchen- und Kappenkit, Stufe 3 | |
Ja | |
SureStop™ 2 ml-Fläschchen mit Kurzgewinde, Stufe 3 |
6 mm | |
Klarglas | |
Silikon, weiß/PTFE, rot | |
9 mm | |
SureSTART Stufe 3 | |
Polypropylen | |
32 mm | |
HPLC- und GC-zertifiziert | |
9 mm | |
9 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%