Learn More
Invitrogen™ Collibri™ Stranded RNA Library Prep Kit für Illumina™ Systeme
Die Kits sind für Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS) auf Illumina-Systemen konzipiert und unterstützen die vollständige Transkriptom-Sequenzierung (Human, Maus, Ratte) und die mRNA-Sequenzierung (kompatibel mit allen Spezies).
Marke:  Invitrogen™ A39003024
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16305155
  • 2370.00 CHF / 24 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• Collibri Stranded RNA Library Prep Kit (24 preps). Store at -20°C.
• Collibri Library Cleanup Kit (24 preps). Store at 4°C.
• Collibri H/M/R rRNA Depletion Kit (24 preps). Store at 4°C.
Kit
Gesamt-RNA
Sequenzierung
24 Reaktionen
Collibri™, Illumina™
24 preps
Trockeneis
Das Produkt enthält die Module A39117024, A39118024, A39115024, A39100024
Human, Maus, Ratte
HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq or iSeq, NextSeq 550, NextSeq 1000 und 2000, NovaSeq 6000
Strang-RNA-Bibliothekvorbereitungskit und Mensch/Maus/Ratten-rRNA-Depletionskit
cDNA-Bibliotheken
Stranded RNA Library Prep Kit
Transkriptom-Sequenzierung
Adaptor Hybridization, Cleanup, Fragmentation, Indexing, Ligation, PCR Amplification, rRNA Depletion, Reverse Transcription
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Invitrogen™ Collibri™ Stranded RNA Library Prep Kit für Illumina™ Systeme > Strang-RNA-Bibliotheksvorbereitungskit und Mensch/Maus/Ratten-rRNA-Depletionskit; 24 Reaktionen