Learn More
Pyrex™ Medienflaschen mit thermoplastischem Polyesterverschluss
Aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas. Pyrex™ Medienlaborflaschen mit thermoplastischem Polyesterverschluss sind mit chemisch beständiger PTFE-Dichtscheibe und Ausgießring versehen. Die weiße Graduierung und die Beschriftungsfläche gewährleisten eine einfache Volumenbestimmung. Geeignet für die Heißluft-Sterilisation bis 180 °C gemäß ISO 4796.
Marke:  Pyrex 1516/10RED
258.53 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15251499
  • 408.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 30-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas
  • Flaschen komplett mit thermoplastischem Polyesterdeckel, PTFE-Dichtscheibe und Ausgießring
  • Beständig gegen Heissluft-Sterilisation bis zu 180 °C
  • Die Dichtscheibe aus PTFE ist resistent gegen chemische Korrosion
  • Die weiße Graduierung und die Beschriftungsfläche gewährleisten eine einfache Volumenbestimmung
  • Entspricht ISO 4796
  • Mit aufgedrucktem Nachverfolgungscode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
  • Chargenzertifikat zum Download unter www.scilabware.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
Borosilikatglas
Ja
Thermoplastisches Polyester
101 mm
Hochtemperaturkappe und Ausgießring
ISO 4796
225 mm
45 mm
Kappe
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Pyrex™ Medienflaschen mit thermoplastischem Polyesterverschluss > Fassungsvermögen:1000 ml; Maße:101 x 225 mm (Durchm. x H)