Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ 3,5 K MWCO MINI Dialysegeräte
Diese Einwegbecher aus Polypropylen mit integrierten, niedrig bindenden Membranen und einem Molekulargewichtgrenzwert (MWCO) von 3500 eignen sich für den Pufferaustausch.
Marke:  Thermo Scientific™ 69552
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10321114
  • 1130.00 CHF / 250 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Becher, Mikrozentrifuge
3,5 kDa
MINI Dialysis Device
Pufferaustausch, Protein
250 Proben, je 10 bis 100 µl
Bei Raumtemperatur lagern
Slide-A-Lyzer™
Zellulosemembran, Dialyse
MINI Dialysevorrichtung
0.1 mL
250 Vorrichtungen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI386513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2024 Catalog Number69552
ChargennummerZH386512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2024 Catalog Number69552
ChargennummerZG386511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/08/2024 Catalog Number69552
ChargennummerZF385144 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/06/2024 Catalog Number69552
ChargennummerZF384104 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number69552
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ 3,5 K MWCO MINI Dialysegeräte > Becher, Mikrozentrifuge; 0,1 ml; 250 Proben, je 10 bis 100 μl