Learn More
VEE GEE API ASTM Hydrometer with Thermometer
The API ASTM Hydrometer with Thermometer is chosen as the Standard Scale for Petroleum.
Marke:  VEE GEE 6754HTS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17806533
  • 66.85 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Subdivisions: 0.1°
  • Approx. Length: 380 mm
  • Thermometer Range: 0 to 150°F
  • Thermometer Subdivision: 2°F
  • Thermometer filled with SafetyBLUE liquid
  • Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Spezifikation
Spezifikation
Hydrometer
0.1°
0°F to 150°F
15.5°C (60°F)
54H
38 cm
-17.78 to +65.6°C
29 to 41°
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VEE GEE API ASTM Hydrometer with Thermometer > ASTMN Number: 54H, API Range: 29 to 41°