Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Schnappverschlüsse, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Schnappverschlüsse der Stufe 2 mit Fläschchen mit Schnappverschluss mit einer 11 mm-Öffnung für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 6ARC11ST1F
1057.80 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17303853
  • 1220.74 CHF / 5000 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
White/Red
Polyethylen
Level 2
SureSTART Stufe 2
1 mm
Schnappverschluss, Stufe 2
Fläschchen mit 11 mm-Schnappverschluss
Blau
Silikon, weiß/PTFE, rot
45 Shore
5000/Pk.
Zertifizierte Spezifikation
11 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Schnappverschlüsse, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen >