Learn More
Karl Hecht™ Stabilisierungslösung
Verhindert Algen-/Bakterienwachstum und stoppt die Geruchsbildung in Wasserbädern. Karl Hecht™ Assistent™ ThermoClean™ DC Stabilisierungslösung eignet sich für alle Arten von Thermostaten und Umwälzpumpen aus Metall, Glas oder Kunststoff.
Marke:  Karl Hecht™ 43170003
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10449591
  • 49.00 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lösungsmittelfrei
  • Nur geringe pH-Veränderungen im Wasser
  • Verhindert die Bildung von Schaum, auch bei starker Zirkulation
  • Keine Hindernisse in Schläuchen und Temperaturregelungssystemen
  • Kann auch für geschlossene Temperaturregelsysteme verwendet werden
  • Frei von aggressiven Phosphaten und oxidierenden oder reduzierenden Substanzen
  • In blau oder in durchsichtig verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
Klar
Stabilisierende Lösung
100 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Karl Hecht™ Stabilisierungslösung > Klar