Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universaler Mastermix II, keine UNG
TaqMan™ universeller Mastermix II ist eine praktische Mischung der Komponenten (außer Primern, Sonden, Template & Wasser), die für eine Echtzeit-Polymerasekettenreaktion (PCR) erforderlich sind.
Marke:  Applied Biosystems™ 4440041
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10248414
  • 7330.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Primer, Sonden, Template, Wasser
Beschreibung
Beschreibung
  • Der TaqMan™ Universal Master Mix II wird als 2X-Konzentrat geliefert und enthält: AmpliTaq Gold™ ultrareine DNA-Polymerase; dNTPs (mit dUTP); ROX™ Passivereferenzfarbstoff; optimierte Pufferkomponenten
  • TaqMan™ universeller Mastermix II wurde für die Verwendung mit Primern und TaqMan™ Sonden optimiert, die nach den Richtlinien von Life Technologies entwickelt wurden
  • Der Mastermix kann mit benutzerdefinierten TaqMan™ Assays oder mit bereits optimierten Assays verwendet werden, wie: TaqMan™ Genexpressionsassays, TaqMan™ microRNA-Assays, TaqMan™ Genotypisierungsassays für Arzneimittelmetabolismus und TaqMan™ SNP-Genotypisierungsassays
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage. Versandbedingungen: Nasses Eis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei 4 °C lagern.
Garantierte Mindesthaltbarkeit 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und CofA aufgedruckt).
Hoch
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
7300 System, 7500 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus, ViiA™ 7 System
TaqMan™
Ur (Ultrarein)
Nasseis
2X
DNA (genomisch), cDNA
Primer-Sonde
qPCR
Standard
ROX (vorgemischt)
Universeller Mastermix II
1 x 50 ml
Genexpression, Genotypisierung, miRNA-Analyse
2 X
50 ml
Dokumentation
Manuals
Specification Sheets
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2761855 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4440041,4440041_LITL18 PROMO
Chargennummer2802936 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4440041,4440041_LITL18 PROMO
Chargennummer2820152 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4440041,4440041_LITL18 PROMO
Chargennummer2861106 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4440041,4440041_LITL18 PROMO
Chargennummer2867389 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4440041,4440041_LITL18 PROMO
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universaler Mastermix II, keine UNG > 1 x 50 ml