Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Schnappverschlüsse, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Schnappverschlüsse der Stufe 2 mit Fläschchen mit Schnappverschluss mit einer 11 mm-Öffnung für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.
17.34 CHF - 1220.74 CHF
Spezifikation
Material | Polyethylen |
---|---|
Füllstand | Level 2 |
Produktlinie | SureSTART Stufe 2 |
Zertifizierung/Konformität | Zertifizierte Spezifikation |
Typ | Schnappverschluss, Stufe 2 |
Produktcode | Marke | Farbe | Septum | Härte | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Septum | Härte | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17333843
|
Thermo Scientific™
6ARC11NRT1 |
Blau | Naturkautschuk/transparentes TEF | 60 Shore | 100 Pk. |
22.05 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17993601
|
Thermo Scientific™
6ARC11SPI1 |
Blau | White Silicone/Red Polyimide | 45 Shore | 100 Pk. |
34.06 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17343843
|
Thermo Scientific™
6ARC11NRT1F |
Blau | Naturkautschuk/transparentes TEF | 60 Shore | 5000/Pk. |
976.60 CHF
5000 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17353843
|
Thermo Scientific™
6ARC11NRT1R |
Rot | Naturkautschuk/transparentes TEF | 60 Shore | 100 Pk. |
21.65 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17363843
|
Thermo Scientific™
6ARC11NRT1RF |
Rot | Naturkautschuk/transparentes TEF | 60 Shore | 5000/Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
17373843
|
Thermo Scientific™
6ARC11NRT1RT |
Rot | Naturkautschuk/transparentes TEF | 60 Shore | 1000/Pk. |
205.59 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17383843
|
Thermo Scientific™
6ARC11NRT1T |
Blau | Naturkautschuk/transparentes TEF | 60 Shore | 1000/Pk. |
205.59 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17393843
|
Thermo Scientific™
6ARC11ST1 |
Blau | Silikon, weiß/PTFE, rot | 45 Shore | 100 Pk. |
28.60 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17303853
|
Thermo Scientific™
6ARC11ST1F |
Blau | Silikon, weiß/PTFE, rot | 45 Shore | 5000/Pk. |
1220.74 CHF
5000 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17313853
|
Thermo Scientific™
6ARC11ST1R |
Rot | Silikon, weiß/PTFE, rot | 55 Shore | 100 Pk. |
28.60 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17323853
|
Thermo Scientific™
6ARC11ST1RF |
Rot | Silikon, weiß/PTFE, rot | 55 Shore | 5000/Pk. |
1220.74 CHF
5000 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17333853
|
Thermo Scientific™
6ARC11ST1RT |
Rot | Silikon, weiß/PTFE, rot | 55 Shore | 1000/Pk. |
257.01 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17343853
|
Thermo Scientific™
6ARC11ST1T |
Blau | Silikon, weiß/PTFE, rot | 45 Shore | 1000/Pk. |
257.01 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17885174
|
Thermo Scientific™
6ARC11RRT1C |
Clear | Red Silicone/Clear PTFE | 60 Shore | 100 Pk. |
21.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
17845184
|
Thermo Scientific™
6ARC11ST1C |
Clear | Silikon, weiß/PTFE, rot | 45 Shore | 100 Pk. |
27.05 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17815174
|
Thermo Scientific™
6ARC11ST1B |
Schwarz | Silikon, weiß/PTFE, rot | 45 Shore | 100 Pk. |
27.05 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17835214
|
Thermo Scientific™
6ARC11ST1OR |
Orange | Silikon, weiß/PTFE, rot | 45 Shore | 100 Pk. |
27.05 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17875214
|
Thermo Scientific™
6ARC11ST1ORT |
Orange | Silikon, weiß/PTFE, rot | 45 Shore | 1000/Pk. |
270.53 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17825214
|
Thermo Scientific™
6ARC11-P |
Clear | Septum aus weißem reinem PTFE | 53 Shore | 100 Pk. |
17.34 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17835174
|
Thermo Scientific™
6ARC11RRT1 |
Blau | Red Silicone/Clear PTFE | 60 Shore | 100 Pk. |
21.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Schnappverschlüsse mit Fläschchen mit Schnappverschluss mit einer 11 mm-Öffnung, einschließlich der SureSTART 2 ml-Glasfläschchen mit Schnappverschluss (Stufe 2). Wählen Sie Produkte der Stufe 2 für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Wählen Sie aus weichen Polyethylen-Kappen mit doppelter Schnappfunktion, die eine gute Abdichtung gewährleisten. Unsere Schnappverschlüsse umfassen Silikon-/PTFE- oder Gummi-/TEF-Septen mit verschiedenen Härtewerten, die zur Reduzierung von Problemen mit Autosampler-Nadeln entwickelt wurden.
Unsere Verschlusskappen der Leistungsstufe 2 werden hergestellt und getestet, um eine geringe Blutung, Robustheit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse für Ihre routinemäßigen GC-MS- und LC-MS-Analysen zu gewährleisten.
Die SureSTART Leistungsstufen
• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Sicherheit und Integrität von Proben.
Alle SureSTART Fläschchen, Verschlüsse und Septen sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.
Spezifikation
Polyethylen | |
SureSTART Stufe 2 | |
Schnappverschluss, Stufe 2 |
Level 2 | |
Zertifizierte Spezifikation | |
11 mm |