Learn More
Cole-Parmer™ MP-800 Series Stuart™ Automatic Digital Melting Point Apparatus
Use this MP-800 Series Stuart Automatic Digital Melting Point Apparatus to accurately identify the melting point with advanced digital image processing.
Marke: Cole-Parmer™ 03013-02
Beschreibung
- Individuell gestaltete Anwenderoberfläche auf Basis einer etablierten Android-Plattform für intuitive Einrichtung und Navigation.
- Mit großzügigem, integriertem 8-GB-Speicher, der praktisch 300-Schmelzdateien einschließlich Videos aufnehmen kann
- Alle Videodateien enthalten einen Temperaturstempel, sodass Sie das automatisch erhaltene Ergebnis unabhängig vom Anzeigegerät bestätigen können.
- Verfügt über eine praktische Aufbewahrungsschublade für alle Standard-Kapillarröhrchen sowie einen kleinen Glasschneider, mit dem Probenröhrchen präzise halbiert werden können
- Der Glasschneider schneidet immer in der Mitte des Röhrchens und sorgt zuverlässig für einen sauberen Schnitt, um das Laden von Proben sauberer und sicherer zu gestalten.
- Alle Messdateien können einfach auf einen PC übertragen werden
- Werkseitig wird ein Kalibrierungszertifikat mit individueller Seriennummer zur Rückverfolgbarkeit geliefert, das der Pharmacopeia und GLP entspricht.
Spezifikation
Digitales Schmelzpunktgerät | |
120/230 V | |
360 mm | |
120/230 V, 50/60 Hz | |
164 mm | |
8GB integrierter Speicher | |
0.1 °C (Temperaturauflösung) | |
Ambient to 752°F | |
4,6 kg | |
300 mm |
50/60 Hz | |
14.2 in. | |
17,78 cm HD-Farbe | |
6.5 in. | |
3 Proben gleichzeitig | |
Gehäuse SMP50 | |
PT1000 Platin-Widerstand | |
Umgebungstemperatur bis 400 °C | |
11.8 in. |