Learn More
Invitrogen™ SureLock™ Tandem Midi-Gel-Tank Ersatztank
Dieser Tank ist ein Ersatzteil für das SureLock Tandem MIDI Geltank
Marke:  Invitrogen™ STM1003
Artikelnummer. 17142514
  • 264.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Über den SureLock Tandem Midi Geltank
SureLock Tandem Midi Geltank ermöglicht eine schnelle Elektrophorese von Midi-Gelen mit minimalem Puffer (∼520 ml/Gel) in einem leckfreien System. Mit einer ∼30-sekündigen Einrichtungszeit führt der Tank Midi-Gele effizient aus und bietet gleichzeitig eine gleichbleibende Leistung. Der Tank verfügt über zwei unabhängige Kammern, die eine Elektrophorese von einem oder zwei Gelen gleichzeitig ermöglichen, was Puffer spart und Abfall einschränkt. Der Tank ist mit allen Invitrogen vorgegossenen Midi-Gelen und Midi-Gelkassetten kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SureLock Tandem Midi-Gel-Tank
SureLock™
1 tank
1 Jahr
Midi
Midi Geltank Ersatztank
Raumtemperatur
Name des Produkts
Invitrogen™ SureLock™ Tandem Midi-Gel-Tank Ersatztank > Midi Geltank Ersatztank