Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Western-Blot-Verstärker
Erhöhen Sie die Signalintensität und Empfindlichkeit um das 3- bis 10-Fache mit diesem Membranbehandlungsreagenz und dem primären Antikörperverdünnungsmittel.
Marke:  Thermo Scientific™ 46640
336.01 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10157958
  • 504.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ SuperSignal Western Blot Enhancer mit Membranbehandlungsreagenz und Primärantikörperverdünner bietet eine 3- bis 10-fach höhere Signalstärke und Empfindlichkeit im Vergleich zu anderen Nachweisverfahren.
Bei Proteinen oder Antigenen, die aufgrund geringer Häufigkeit oder schlechter Immunreaktivität schwer nachzuweisen sind, kann das Ergebnis mit dem SuperSignal Western Blot-Verstärker durch Abschwächung des Hintergrunds deutlich verbessert werden. Dieses vielseitige Kit eignet sich für den Einsatz mit PVDF- und Nitrozellulosemembranen und für fluoreszenz-, chromogen- und chemolumineszenzbasierte Nachweisverfahren.
Besondere Merkmale:
  • Empfindlichkeit erhöhen – Signalintensität und Empfindlichkeit um das 3- bis 10-Fache erhöhen
  • Spezifität verbessern – Verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis für Antikörper mit schlechter Qualität oder geringer Affinität
  • Verbesserte Klarheit – Klarere Western Blots durch weniger Hintergrund
  • Membrankompatibilität – Wirksame Signalverstärkung mit PVDF- und Nitrozellulosemembranen
  • Substratkompatibilität – Validiert für chromogene, chemolumineszente und fluoreszente Nachweisverfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Western-Blot-Verstärker
Flüssig
Nitrozellulose, PVDF
500 ml
Kolorimetrisch, chemolumineszierend, fluoreszierend
Western Blot
SuperSignal™
Lösungen nach Erhalt bei 4 °C aufbewahren. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ398047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number46640
ChargennummerZJ398047A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number46640
ChargennummerZH392064A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number46640
ChargennummerZH392064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number46640
ChargennummerZE389175A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2024 Catalog Number46640
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Western-Blot-Verstärker > Enhancer-Kit; 500 ml-Kit