Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Western Blot Signal Enhancer
Dieses Blot-Konditionierungssystem mit zwei Reagenzien steigert die Effizienz primärer Antikörper erheblich und verstärkt das abschließende Detektionssignal des Western Blots.
Marke:  Thermo Scientific™ 21050
212.04 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
197.34 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11836804
  • 296.00 CHF / 500 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Western-Blot-Verstärker
Flüssig
Nitrozellulose, PVDF
500 ml
Kolorimetrisch, chemilumineszierend
Western Blot
Pierce™
Bei Erhalt das Produkt bei Raumtemperatur aufbewahren.
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI394573A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number21050
ChargennummerZI394573 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number21050
ChargennummerZD386692 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2024 Catalog Number21050
ChargennummerYK381497 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2023 Catalog Number21050
ChargennummerYF374888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/06/2023 Catalog Number21050
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Western Blot Signal Enhancer > Enhancer-Kit; 500-ml-Kit