Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Western-Blot-Verstärker
Erhöhen Sie die Signalintensität und Empfindlichkeit um das 3- bis 10-Fache mit diesem Membranbehandlungsreagenz und dem primären Antikörperverdünnungsmittel.
106.00 CHF - 518.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Western-Blot-Verstärker
Nachweisverfahren Kolorimetrisch, chemolumineszierend, fluoreszierend
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrozellulose, PVDF
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10801550
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
46641
50 ml
106.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10157958
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
46640
500 ml
518.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ SuperSignal Western Blot Enhancer mit Membranbehandlungsreagenz und Primärantikörperverdünner bietet eine 3- bis 10-fach höhere Signalstärke und Empfindlichkeit im Vergleich zu anderen Nachweisverfahren.
Bei Proteinen oder Antigenen, die aufgrund geringer Häufigkeit oder schlechter Immunreaktivität schwer nachzuweisen sind, kann das Ergebnis mit dem SuperSignal Western Blot-Verstärker durch Abschwächung des Hintergrunds deutlich verbessert werden. Dieses vielseitige Kit eignet sich für den Einsatz mit PVDF- und Nitrozellulosemembranen und für fluoreszenz-, chromogen- und chemolumineszenzbasierte Nachweisverfahren.
Leistungsmerkmale:
  • Empfindlichkeit erhöhen – Signalintensität und Empfindlichkeit um das 3- bis 10-Fache erhöhen
  • Spezifität verbessern – Verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis für Antikörper mit schlechter Qualität oder geringer Affinität
  • Verbesserte Klarheit – Klarere Western Blots durch weniger Hintergrund
  • Membrankompatibilität – Wirksame Signalverstärkung mit PVDF- und Nitrozellulosemembranen
  • Substratkompatibilität – Validiert für chromogene, chemolumineszente und fluoreszente Nachweisverfahren
Spezifikation
Spezifikation
Western-Blot-Verstärker
Flüssig
Nitrozellulose, PVDF
Lösungen nach Erhalt bei 4 °C aufbewahren. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Kolorimetrisch, chemolumineszierend, fluoreszierend
Western Blot
SuperSignal™
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Western-Blot-Verstärker