Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ IV Single Cell/Low Input cDNA PreAmp Kit
The Invitrogen SuperScript IV Single Cell/Low Input cDNA PreAmp Kit is designed for efficient cDNA synthesis and amplification directly from intact single cells (1–1,000) or low amounts of total RNA (2 pg–10 ng).
Marca:  Invitrogen™ 11752384
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17777433
  • 7090.00 CHF / 384 Reaktionen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Entwickelt zur effizienten cDNA-Synthese und -Amplifikation direkt aus intakten Einzelzellen (1 bis 1.000) oder geringen Mengen an Gesamt-RNA (2 pg bis 10 ng)
  • Das Kit enthält alle erforderlichen Komponenten für Zelllyse, Reverse Transkription (RT) und PCR-Amplifikation in einem praktischen vorgemischten Format
  • Eine Kombination aus erstklassigen Enzymen (Superscript IV Reverse Transkriptase und Platinum Superfi U DNA-Polymerase) ermöglicht hohe Erträge, Empfindlichkeit und Präzision
  • Aufgrund der kurzen Reaktionszeiten und des minimalen manuellen Eingriffs kann dieses einfache Einzelröhrchen-Präamplifikationsprotokoll in etwas mehr als zwei Stunden abgeschlossen werden
  • Die qualitativ hochwertige globale cDNA kann für NGS-Anwendungen (Next-Generation Sequencing) oder zur Genexpressionsanalyse mittels Echtzeit-PCR verwendet werden
  • Hochgradige Empfindlichkeit zum Nachweis von niedrig abundanten Zielen bereits ab einer Einzelzelle oder 2 pg Gesamt-RNA
  • Hochwertige cDNA für vollständige Transkriptinformationen mit einheitlicher Abdeckung
  • Globale Präamplifikation, kompatibel mit nachgeschalteten Analysen mittels NGS oder Echtzeit-PCR
Jedes Paket enthält:
  • 10X Lysepuffer, 48 μl
  • RNase-Inhibitor, 19 μl
  • Auffang-Oligonukleotid, 48 μl
  • 4x SuperScript IV cDNA Synthese-Mastermix, 240 μl
  • Templatewechsel-Oligonukleotid, 48 μl
  • 2x Platinum Superfi U Präamplifikations-Mastermix, 2x 1,2 ml
  • Präamplifikationsprimer, 48 μl
  • Wasser, Nuklease-frei, 2x 1,25 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Mehr anzeigen
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Invitrogen™ SuperScript™ IV Single Cell/Low Input cDNA PreAmp Kit > 384 Reactions
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.