Learn More
MP Biomedicals™ SuperFastPrep™-2 Tragbares Bead-Beating-Gerät und Lysesystem, 2x 2 ml, batteriebetrieben
SuperFastPrep™-2 Tragbares Bead-Beating-Gerät und Lysesystem zur Vorbereitung, Lyse, Homogenisierung und Zerkleinerung praktisch aller Arten von biologischen Proben. Es ist handlich und mit den meisten 2 ml-Röhrchen mit Lysematrix kompatibel.
Marke:  MP Biomedicals™ 116012500
Artikelnummer. 15413654
  • 3240.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Produktübersicht: Das kompakte, schnurlose Probenaufschluss-Handgerät SuperFastPrep-2 dient zur schnellen und effizienten Homogenisierung, Zerkleinerung oder Lyse biologischer Proben und Umweltproben. Kann an entfernten Orten und bei den meisten Wetterbedingungen verwendet werden, wenn eine sofortige Probenahme, -verarbeitung und -konservierung erforderlich ist.
  • Der einzigartige Mechanismus des SuperFastPrep-2 ist auf einem Drehwerkzeug montiert und kann mit einer vollständig geladenen Batterie bei 600 bis 4.800 Zyklen pro Minute betrieben werden. Das in sich geschlossene Gerät fasst zwei 2 ml-Standardröhrchen mit Schraubverschluss, die für eine große Auswahl an Probentypen optimiert sind. Im Lieferumfang des Geräts sind ein Drehgriff, zwei Lithium-Ionen-Akkus, eine Ladestation, ein Spannungswandler und eine Schutztasche enthalten.
  • Anwendungen: Der tragbare SuperFastPrep-2 Homogenisierer wird zum Homogenisieren, Zerkleinern und Lysieren von Proben verwendet und lysiert alle Gewebe. und Zellarten gründlich und schnell. Dies ermöglicht eine einfache und reproduzierbare Isolierung stabiler RNA, aktiver Proteine und genomischer DNA in voller Länge.
  • Probenvolumen: Bis zu 200 mg in 1 ml-Puffer
  • Fassungsvermögen: 2x 2 ml-Röhrchen
  • 90/240 V bei Laborversion, kabelloser Betrieb bei mobiler Version.
Recommended Storage
Store at Room Temperature (15–30°C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kann zur Lyse von Mikroben in Boden-, Sediment-, Schlamm- und Stuhlproben verwendet werden und kann effektiv schwer zu lysierende Pilz-, Algen-, Pflanzen- und Tiergewebe verarbeiten. Es kann an beliebigen abgelegenen Orten und unter nahezu allen Witterungsbedingungen verwendet werden, wenn der Forscher eine sofortige Entnahme, Verarbeitung und Konservierung der Proben vornehmen muss.
80 bis 100 dB
Bis zu 200 mg in 1 ml-Puffer
Name des Produkts
MP Biomedicals™ SuperFastPrep™-2 Tragbares Bead-Beating-Gerät und Lysesystem, 2x 2 ml, batteriebetrieben > SuperFastPrep™-2 Tragbares Bead-Beating-Gerät und Lysesystem, 2x 2 ml, batteriebetrieben
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.