Learn More
Applied Biosystems™ VeritiPro™ Thermal Cycler, 96-well
Der Applied Biosystems VeritiPro Thermocycler bietet bewährte Zuverlässigkeit mit fortschrittlicher Temperaturregelungstechnologie und Konnektivität.
Marke: Applied Biosystems™ A48141
7221.50 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
The Applied Biosystems VeritiPro Thermal Cycler delivers proven reliability with advanced temperature control technology and connectivity. Take advantage of next-level PCR optimization with the precision offered by VeriFlex block technology. Connect to the cloud-enabled VeritiPro Thermal Cycler remotely. Conveniently design and securely upload your methods, monitor runs, and check instrument availability from any mobile device or desktop computer using Connect, our cloud-based platform.
Stellen Sie eine Remote-Verbindung zum cloudfähigen VeritiPro Thermocycler her. Mit Connect, unserer cloudbasierten Plattform, können Sie Ihre Verfahren bequem entwerfen und sicher hochladen, Läufe überwachen und die Geräteverfügbarkeit von jedem mobilen Gerät oder Desktop-Computer aus überprüfen.
Eigenschaften:
Temperaturoptimierung durch VeriFlex Technologie: VeriFlex Blöcke werden von mehreren Peltier-Elementen gesteuert und zur präzisen Optimierung der PCR-Temperatur verwendet. Der VeritiPro Thermocycler ermöglicht sechs Zonen unabhängiger Temperaturregelung, sodass Sie Ihre PCR-Arbeitsabläufe auf beste Weise steuern können.
Remote-Funktionen: Wenn Sie den VeritiPro Thermocycler an Connect anschließen, haben Sie die vollständige Kontrolle über Ihr Gerät, auch wenn Sie sich nicht im Labor befinden. Mit Connect können Sie die Geräteverfügbarkeit über die mobile App prüfen, Versuchsberichtsdateien herunterladen, Warnmeldungen empfangen und vieles mehr.
Simulationsmodus: Der VeritiPro ist mit Simulationsmodi ausgestattet, mit denen er mit denselben Rampenraten wie ältere oder andere Geräte betrieben werden kann. Mit dieser Funktion können Sie die Rampenraten von Veriti, Applied Biosystems 2720, Bio-Rad T100, Bio-Rad MyCycler, Bioer XP Cycler, Eppendorf Mastercycler, MJ Research PTC-200 und Takara Dice PCR- Thermocyclern kopieren.
Unser bisher leisestes Gerät: Warum sollte Ihr Thermocycler den Geräuschpegel zusätzlich zu all den Geräten, die im Labor laufen, steigern? Wir haben die Bauweise des Geräts überarbeitet, um Ihrem Labor einen Thermocycler zur Verfügung stellen zu können, der bei einem Geräuschpegel von weniger als 48 dB(A) arbeitet.
8 Inch-Touchscreen-Steuerung: Die verbesserte, intuitive und reaktionsschnelle Touchscreen-Benutzeroberfläche ermöglicht Ihnen eine einfache Programmierung und begrenzt den Zeitaufwand für die Schulung neuer Benutzer.
Kompakte Stellfläche: Aufgrund der zunehmenden Beliebtheit unserer kleineren Geräte haben wir den Veriti Thermocycler mit einer kleineren Stellfläche versehen. Er passt mit seinen Abmessungen von 24,5 cm Breite und 46,7 cm Tiefe auf fast jede Werkbank.
Applied Biosystems PCR-Kunststoffe
Applied Biosystems PCR-Kunststoffe werden seit mehr als 25 Jahren für die Arbeit mit unseren Thermocyclern entwickelt und validiert. Optionen für jedes Format und jeden Durchsatz stehen zur Verfügung, um konsistente, präzise Ergebnisse für jedes Experiment zu gewährleisten.
Spezifikation
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) | |
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
96-Well, 0,2 ml | |
8-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen | |
Beschränkte Garantie | |
50 bis 60 Hz | |
700 W | |
> 1.000 Protokolle | |
1 instrument | |
12 kg (26,5 lb.) |
• VeritiPro MiniAmp Thermocycler • Länderspezifisches Netzkabel |
|
46,5 x 24,5 x 21,7 cm (18,3 x 9,6 x 8,5 in.) | |
100 bis 240 V | |
Thermocycler | |
0 °C bis 100 °C | |
USB, WLAN, Ethernet | |
6 °C/Sek. | |
VeritiPro™ Thermal Cycler, 96-well | |
16 GB integrierter Speicher | |
96-Well, 6-Zonen-VeriFlex-Block |