Learn More
MP Biomedicals™ FastPrep™-24 5G Bead-Beating-Gerät und Lysesystem
Das FastPrep™-24 5G Bead-Beating-Gerät und Lysesystem liefert die höchste Ausbeute an DNA, RNA und Proteinen. Es verarbeitet alle Arten von Gewebe- und Zellproben und liefert erstklassige Ergebnisse. Es verfügt über eine intuitive Software und einen benutzerfreundlichen Touchscreen.
Marke:  MP Biomedicals™ 116005500
9924.89 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15260488
  • 15205.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Produktübersicht: Das FastPrep-24 5G ist ein vielseitiges Probenaufschlussgerät zum schnellen und effizienten Homogenisieren, Mahlen und Lysieren biologischer Proben. Das FastPrep-24 5G ist ein vollständig unabhängiges System, das das Risiko einer Kreuzkontamination und zeitaufwändigen Reinigung im Zusammenhang mit manuellen Lyseverfahren eliminiert. Die Proben werden zu einzelnen Lysematrix-Röhrchen hinzugefügt und in die Probenhalteradapter im Gerät eingesetzt. Die einzigartige, optimierte Bewegung des FastPrep-24 5G rüttelt die Proben in einer dreidimensionalen Bewegung, wodurch das Probenmaterial mit den Lysematrixpartikeln kollidiert.
  • Die intuitive Software macht die Programmierung des FastPrep-24 5G schnell und einfach. Das programmierbare Touchscreen-Display ermöglicht die Verwendung vordefinierter oder benutzerdefinierter Homogenisierungsgeschwindigkeiten und -zeiten auf Knopfdruck. Höhere Leistungseigenschaften führen zu kürzeren Verarbeitungszeiten und einer vollständigen Lyse selbst der härtesten Proben.
  • Serviceplan: Einjährige Garantie im Lieferumfang enthalten.
  • Probenvolumen: ∼200 μl bis 50 ml; bis zu ∼25 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pflanzen, Gewebe, Bakterien, Pilze, Bodenproben, Fäkalien, Insekten
1 bis 120 s
490 mm
23,6 kg
Touchscreen
200 μl bis 50 ml, bis zu 25 g
52 lb.
Videos
  • MP Biomedicals FastPrep Application Video
    See the step-by-step process of homogenizing samples with MP Biomedicals FastPrep products.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      MP Biomedicals Homogenisation of Samples with FastPrep-24 5G
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    MP Biomedicals™ FastPrep™-24 5G Bead-Beating-Gerät und Lysesystem > FastPrep™-24 5G Bead-Beating-Gerät und Lysesystem
    Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.