Learn More
Metro™ Super Erecta™ Chrom-Gitterregal, Brite-Oberfläche
Gestalten Sie Ihre Lagereinheiten entsprechend den Ansprüchen Ihres Labors. Das Metro Super Erecta Chrom-Gitterregal mit Brite-Oberfläche ist leicht verstellbar und bietet mehrere Lagergestaltungen bei Verwendung mit Metro Super Erecta-Regalsystemen.
75.15 CHF - 176.00 CHF
Spezifikation
Ausführung Brite
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™ Regalsystem
Enthält Kunststoffhülsen und -keile
Material Chrom
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 19
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Tragkraft (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Tragkraft (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15906621
Unterlagen ansehen
Metro™
2130BR
76 x 53 cm (30 x 21 Zoll) 800 lb.
105.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15976561
Unterlagen ansehen
Metro™
1424BR
61 x 35,5 cm (24 x 14 Zoll) 800 lb.
75.15 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15936611
Unterlagen ansehen
Metro™
1872BR
183 x 45,7 cm (72 x 18 Zoll) 600 lb.
150.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15976601
Unterlagen ansehen
Metro™
1854BR
137 x 45,7 cm (54 x 18 Zoll) 600 lb.
130.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15936591
Unterlagen ansehen
Metro™
1830BR
76 x 45,7 cm (30 x 18 Zoll) 800 lb.
91.55 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15996601
Unterlagen ansehen
Metro™
1860BR
152,4 x 45,7 cm (60 x 18 Zoll) 600 lb.
130.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15926671
Unterlagen ansehen
Metro™
2454BR
137 x 61 cm (54 x 24 Zoll) 600 lb.
163.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15966591
Unterlagen ansehen
Metro™
1836BR
91,4 x 45,7 cm (36 x 18 Zoll) 800 lb.
91.55 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15996621
Unterlagen ansehen
Metro™
2142BR
106,6 x 53 cm (42 x 21 Zoll) 800 lb.
121.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15946661
Unterlagen ansehen
Metro™
2442BR
106,6 x 61 cm (42 x 24 Zoll) 800 lb.
133.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15956571
Unterlagen ansehen
Metro™
1442BR
106,6 x 35,5 cm (42 x 14 Zoll) 800 lb.
92.80 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15926641
Unterlagen ansehen
Metro™
2160BR
152,4 x 53 cm (60 x 21 Zoll) 600 lb.
146.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15926571
Unterlagen ansehen
Metro™
1436BR
91,4 x 35,5 cm (36 x 14 Zoll) 800 lb.
81.45 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15956611
Unterlagen ansehen
Metro™
2124BR
61 x 53 cm (24 x 21 Zoll) 800 lb.
101.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15956621
Unterlagen ansehen
Metro™
2136BR
91,4 x 53 cm (36 x 21 Zoll) 800 lb.
105.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15966581
Unterlagen ansehen
Metro™
1472BR
183 x 35,5 cm (72 x 14 Zoll) 600 lb.
130.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15996631
Unterlagen ansehen
Metro™
2154BR
137 x 53 cm (54 x 21 Zoll) 600 lb.
146.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15946631
Unterlagen ansehen
Metro™
2148BR
123 x 53 cm (48 x 21 Zoll) 800 lb.
121.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15966641
Unterlagen ansehen
Metro™
2172BR
183 x 53 cm (72 x 21 Zoll) 600 lb.
176.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
  • Kostengünstige Chromat-Beschichtung für trockene Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit
  • Die Lackbeschichtung wirkt wie Chrom
Spezifikation
Spezifikation
Brite
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem
Kunststoffhülsen und -keile
Chrom
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ Chrom-Gitterregal, Brite-Oberfläche