Learn More
Metro™ Super Erecta™ Chrom-Gitterregal, Brite-Oberfläche
Gestalten Sie Ihre Lagereinheiten entsprechend den Ansprüchen Ihres Labors. Das Metro Super Erecta Chrom-Gitterregal mit Brite-Oberfläche ist leicht verstellbar und bietet mehrere Lagergestaltungen bei Verwendung mit Metro Super Erecta-Regalsystemen.
Marke: Metro™ 1836BR
Includes:
Stifte und Keile aus Kunststoff.
Beschreibung
- Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
- Kostengünstige Chromat-Beschichtung für trockene Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit
- Die Lackbeschichtung wirkt wie Chrom
Spezifikation
Stackable Ledge for Solid Shelving | |
Brite | |
Kunststoffhülsen und -keile | |
91,4 cm | |
363 kg | |
45,7 cm |
91,4 x 45,7 cm (36 x 18 Zoll) | |
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem | |
36 in. | |
800 lb. | |
18 in. | |
Chrom |