Learn More
Metro™ Super Erecta™ Chrom-Gitterregal, Brite-Oberfläche
Gestalten Sie Ihre Lagereinheiten entsprechend den Ansprüchen Ihres Labors. Das Metro Super Erecta Chrom-Gitterregal mit Brite-Oberfläche ist leicht verstellbar und bietet mehrere Lagergestaltungen bei Verwendung mit Metro Super Erecta-Regalsystemen.
Marke: Metro™ 1442BR
Includes:
Stifte und Keile aus Kunststoff.
Beschreibung
- Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
- Kostengünstige Chromat-Beschichtung für trockene Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit
- Die Lackbeschichtung wirkt wie Chrom
Spezifikation
Wire Shelf | |
Brite | |
Kunststoffhülsen und -keile | |
106,6 cm | |
363 kg | |
35,5 cm |
106,6 x 35,5 cm (42 x 14 Zoll) | |
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem | |
42 in. | |
800 lb. | |
14 in. | |
Chrom |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ Chrom-Gitterregal, Brite-Oberfläche > B x L: 35.5 x 106.6 cm (14 x 42 in.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur